SGW3A47HH3
Polysep™ II 1,0/0,2 µm de dimension de pores nominale, Capsule OptiScale®
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 1.0/0.2 μm
Synonyme(s) :
Optiscale Capsule Polysep II 1.0/0.2 μm 1/4 in. HB/HB
338,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
About This Item
338,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 47
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
17.7 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
- Rétention : bactéries
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : purification des protéines
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir les paragraphes "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Stockage : voir le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 60 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2