Principaux documents
MAB1961
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αVβ5 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P1F6
Synonyme(s) :
Anti-CD51, Anti-MSK8, Anti-VNRA, Anti-VTNR
100 μG
699,00 €
699,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1189
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
699,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
699,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1189
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine αVβ5, clone P1F6, clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
Le produit de ce gène appartient à la famille des chaînes alpha des intégrines. Les intégrines sont des protéines membranaires intégrales hétérodimériques composées d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Ce gène code la chaîne alpha V de l'intégrine. La chaîne alpha V subit un clivage post-traductionnel au niveau du domaine extracellulaire pour produire des chaînes légères et lourdes liées par pont disulfure ; ces chaînes s'associent à la chaîne bêta 1 pour former un récepteur de fibronectine. Outre l'adhérence cellulaire, les intégrines sont connues pour participer à la signalisation médiée par la surface cellulaire.
Spécificité
Réagit avec l'intégrine alphaVbêta5 humaine.
Immunogène
Cellules P3 humaines de l'UCLA (carcinome pulmonaire)
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Inhibition de la fixation des cellules HT29 à la vitronectine : >dilution au 1/1 000e
Inhibition de la fixation des cellules de carcinome et de mélanome à la vitronectine.
Immunohistochimie : à utiliser sur des tissus fixés à l'acétone ou au paraformaldéhyde. (La coloration de tissus fixés au formol NÉCESSITE de porter les coupes de tissus à ébullition dans une solution d'EDTA 1 mM (pH 8,0) pendant 10 à 20 minutes, puis de les laisser revenir à température ambiante pendant 20 minutes.)
Immunocytochimie : 1/1 500e. à utiliser sur les carcinomes humains, l'épithélium normal et les kératinocytes (fixation à l'acétone uniquement).
Immunoprécipitation
FACS
EIA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-intégrine αVβ5, clone P1F6, a été validée en FC, IC, IH, IP et FUNC pour la détection de l'intégrine αVβ5.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A, dans un tampon de phosphate de sodium 20 mM, NaCl 250 mM (pH 7,6) avec 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Épithélium, kératinocytes
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Overexpression of Hsp27 affects the metastatic phenotype of human melanoma cells in vitro.
Aldrian, S; Trautinger, F; Frohlich, I; Berger, W; Micksche, M; Kindas-Mugge, I
Cell Stress & Chaperones null
Endocytosis and nuclear trafficking of adeno-associated virus type 2 are controlled by rac1 and phosphatidylinositol-3 kinase activation.
Sanlioglu, S; Benson, PK; Yang, J; Atkinson, EM; Reynolds, T; Engelhardt, JF
Journal of virology null
The differentiation of pancreatic tumor-initiating cells by vitronectin can be blocked by cilengitide.
Cabarcas, SM; Sun, L; Mathews, L; Thomas, S; Zhang, X; Farrar, WL
Pancreas null
The ability of integrin alpha(v)beta(3) To function as a receptor for foot-and-mouth disease virus is not dependent on the presence of complete subunit cytoplasmic domains.
Neff, S; Baxt, B
Journal of virology null
Gabrielle Lui et al.
PloS one, 4(9), e7111-e7111 (2009-09-23)
Among the different subsets of dendritic cells (DC), plasmacytoid dendritic cells (PDC) play a unique role in secreting large amounts of type I interferons upon viral stimulation, but their efficiency as antigen-presenting cells has not been completely characterized. We show