Principaux documents
SCR030
Sigma-Aldrich
Kit de caractérisation des feuillets embryonnaires humains
CHEMICON′s Human Embryonic Germ Layer Characterization Kit allows researchers to assess the differentiation potential of their Human Embryonic Stem Cell (HESC) to form derivatives of all three embryonic germ layers.
1 KIT
851,00 €
851,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
851,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
851,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les cellules souches embryonnaires humaines (HESC pour "Human Embryonic Stem Cells") sont des cellules souches pluripotentes qui sont capables de s'autorenouveler et de se différencier in vitro et in vivo en une grande diversité de types de cellules, notamment des dérivés des trois feuillets embryonnaires. Ces feuillets primitifs finiront par donner naissance à tous les tissus et organes du corps.
Mésoderme : os, cartilage, muscles, sang et système vasculaire
Endoderme : tractus gastro-intestinal, appareil respiratoire et glandes endocrines (dont le foie et le pancréas)
Ectoderme : système nerveux, peau
Le kit de caractérisation des feuillets embryonnaires humains de CHEMICON® (réf. SCR030) permet aux chercheurs d'évaluer le potentiel de différenciation de leurs HESC pour former des dérivés des trois feuillets embryonnaires. Le kit comprend des anticorps utilisés en routine par les chercheurs travaillant sur les cellules souches, pour connaître le devenir (lignée) des HESC après différenciation spontanée ou dirigée.
Mésoderme : Actine du muscle lisse (réf. CBL171)
Troponine cardiaque I (réf. MAB1691-50UG)
Endoderme : Alpha-fœtoprotéine (réf. 2004189)
Ectoderme : Nestine (réf. ABD69)
MAP-2 (réf. MAB3418-50UG)
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Le kit de caractérisation des feuillets embryonnaires humains de CHEMICON permet aux chercheurs d'évaluer le potentiel de différenciation de leurs cellules souches embryonnaires humaines pour former des dérivés des trois feuillets embryonnaires.
Composants
50 μl d'anticorps monoclonal de souris anti-alpha-fœtoprotéine (réf. 2004189)
50 μg d'anticorps monoclonal anti-actine du muscle lisse (réf. CBL171)
50 μl d'anticorps polyclonal de lapin anti-nestine (réf. ABD69)
50 μg d'anticorps monoclonal de souris anti-troponine cardiaque I (réf. MAB1691-50UG)
50 μg d'anticorps monoclonal de souris anti-MAP-2 (réf. MAB3418-50UG)
Stockage et stabilité
Conserver les différents éléments conformément aux instructions figurant sur la fiche technique correspondante. Les anticorps anti-alpha-fœtoprotéine (ref. 2004189) et anti-nestine (réf. ABD69) doivent être conservés à -20 °C (1re partie du kit réf. SCR030). Les anticorps anti-actine du muscle lisse (ref. CBL171) et anti-troponine cardiaque I (réf. MAB1691-50UG) et anti-MAP-2 (réf. MAB3418-50UG) doivent être conservés entre 2 °C et 8 °C (2e partie du kit réf. SCR030).
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Julie Brault et al.
BioResearch open access, 3(6), 311-326 (2014-12-04)
Chronic granulomatous disease (CGD) is an inherited orphan disorder caused by mutations in one of the five genes encoding reduced nicotinamide-adenine-dinucleotide-phosphate oxidase subunits, which subsequently lead to impairment in the production of microbicidal reactive oxygen species (ROS). In order to
Murali Krishna Mamidi et al.
Journal of biomolecular screening, 15(6), 630-643 (2010-06-10)
Techniques to evaluate gene expression profiling, including real-time quantitative PCR, TaqMan low-density arrays, and sufficiently sensitive cDNA microarrays, are efficient methods for monitoring human embryonic stem cell (hESC) cultures. However, most of these high-throughput tests have a limited use due