Principaux documents
SCR006
Sigma-Aldrich
Solution de comptage de cellules Accumax testée en DPBS avec culture cellulaire filtrée stérile
Accumax™Cell Counting Solution in DPBS Sterile-filtered Cell Culture Tested
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Synonyme(s) :
Solution de comptage de cellules, Solution de culture cellulaire Accumax
100 ML
145,00 €
145,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
145,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.78
145,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Solution de dissociation cellulaire d'enzymes protéolytiques, collagénolytiques et DNAse. Utile sur de nombreuses lignées cellulaires, mais toutes les cellules ou tous les types de cellules ne sont pas affectés par ACCUMAX. Le nombre de passages et la confluence peuvent aussi influencer les performances du réactif, car la quantité et la composition de la matrice extracellulaire du collagène varient en fonction de l'âge et de l'état de culture. ACCUMAX étant un mélange au clivage plus délicat et moins universellement protéolytique, les quantités de réactifs et les temps d'incubation doivent être optimisés pour chaque système cellulaire.
Le réactif est utile pour créer des suspensions cellulaires uniques à partir d'amas de cellules de culture en vue d'un comptage précis et de la dissociation des cellules du tissu primaire. Il s'utilise en routine pour dissocier les cellules des surfaces de culture tissulaire standard en plastique et des surfaces à revêtement adhésif, notamment SmartPlastic. ACCUMAX ne contient aucun produit issu de bactéries ou de mammifères.
Chaque lot d'ACCUMAX est testé pour en contrôler la stérilité (par la méthode de filtration sur membrane de l'USP), l'activité enzymatique (avec des tétrapeptides chromagènes synthétiques) et la dissociation des cellules du plastique de culture tissulaire.
ACCUMAX a été utilisé avec succès sur de nombreux types de cellules, notamment : CHO, BHK, 293, COS, Sf9 et les cellules hépatocytaires primaires de poisson-chat.
Application
Solution de dissociation cellulaire d'enzymes protéolytiques, collagénolytiques et DNAse. Réactif utile pour créer des suspensions cellulaires uniques à partir d'amas de cellules de culture en vue d'un comptage précis et de la dissociation des cellules du tissu primaire.
Forme physique
100 ml, prêt à l'emploi, solution stérile congelée. 1x enzymes ACCUMAX en PBS Dulbecco (0,2 g/l de KCl, 0,2 g/l de KH2PO4, 8 g/l de NaCl et 1,15 g/l de Na2HPO4) contenant 0,5 mM d'EDTA-4Na.
Stockage et stabilité
Stable si conservé à -20 °C. Voir la date de péremption du lot. À réception, la conservation à -20 °C est recommandée. Après décongélation, ACCUMAX peut être conservé jusqu'à 2 mois à 4 °C. NE PAS CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE Utiliser des techniques de manipulation stériles.
Informations légales
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jacqueline S Penaloza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 520(2), 284-290 (2019-10-09)
The Mesp1 lineage contributes to cardiac, hematopoietic and skeletal myogenic development. Interestingly, muscle stem cells residing in craniofacial skeletal muscles primarily arise from Mesp1+ progenitors, but those in trunk and limb skeletal muscles do not. To gain insights into the
Contenu apparenté
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Questions
  1. Hi What is the difference between this and A7089? I want the best one for detaching small clumps into single cells of a suspension culture of HEK293. I need it only for cell counting, and not for the culture itself. Thanks, Rachel
    1 answer
    1. Products SCR006 and A7089 are both Accumax solutions used to detach clumped cells and have been used on many different types of cells (CHO, BHK, 293, COS, Sf9, and catfish primary hepatocyte cells). Both products should be thawed at 37°C before use, and added at equal volume to a sample of clumped cells. Once added, allow 5-10 minutes at 37°C for incubation and count cells as you would normally.
      Product SCR006 is supplied as 100 ml, ready to use, frozen sterile liquid. 1X ACCUMAX™ enzymes are prepared in Dulbecco′s PBS (0.2 g/L KCl, 0.2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl, and 1.15 g/L Na2HPO4) containing 0.5mM EDTA-4Na.
      Product A7089 is supplied as a sterile, ready-to-use frozen liquid and Prepared in Dulbecco′s PBS (0.2 g/L KCl, 0.2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl, and 1.15 g/L Na2HPO4), this product does not contain EDTA-4Na.
      Some additional differences are the types of test specifications and the quality level for both products. Product SCR006 has a quality level of 300 while product A7089 has a quality level 200. Products with a quality level of 200 are for non-regulated applications with limited change control requirements. Products with a quality level of 300 are for products used in applications requiring enhanced change control and quality agreement. Please view the sample certificate of analysis for both products for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/SML1312-5MG0000134372.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A7089-500MLSLCP7645.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review