SCMF002
FibroGRO®-LS Complete Media Kit for Culture of Human Fibroblasts
197,00 €
About This Item
197,00 €
Produits recommandés
Description générale
Application
Composants
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials