SCMF001
FIBROGRO® Complete Media Kit for Culture of Human Fibroblasts
The FibroGRO Media provide an optimal cell culture environment for many types of human fibroblasts & mouse embryonic fibroblasts.
Synonyme(s) :
FibroGRO-LS Medium, Human Fibroblast Media
197,00 €
About This Item
197,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Chemicon®
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions de stockage
do not freeze
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type epithelial cells
Description générale
Application
Composants
- SCMF-BM
- SCMF001-S
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials