SCM110
Human ES/iPS Neural Induction Medium
542,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
542,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Description générale
Composants
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable