SCC454
OSUMMER.10 Mouse NRAS-Mutant Melanoma Cell Line
903,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
About This Item
903,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Conditionnement
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell analysis: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Application
Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR Panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, human, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and Non-human Primate (NHP) as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
Cells are negative for mycoplasma contamination.
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable