Principaux documents
SAU100ML20EP10
Millipore
Poche suspendue d′assemblage Mobius® Silver 2D
100mL Standard PureFlex
Synonyme(s) :
Mobius®, Silver, 100 mL Standard PureFlex End Ported Bag
10 EA
501,00 €
501,00 €
Date d'expédition estimée le18 août 2025Détails
Changer de vue
10 EA
501,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
501,00 €
Date d'expédition estimée le18 août 2025Détails
Matériaux
PureFlex film (with hanger)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Paramètres
100 mL sample volume
Longueur
15.2 cm (6.0 in.)
Largeur
8.3 cm (3.3 in.)
Raccords
female Luer outlet fitting (with cap)
Composants
Platinum-cured Silicone, 3 mm ID x 6 mm OD, 18 in. long with NovaSeal technology
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.