Principaux documents
SAU050ML20EP10
Millipore
Poche suspendue d′assemblage Mobius® Silver 2D
50mL Standard PureFlex
Synonyme(s) :
Poche suspendue standard Mobius® de 50 ml, argent, en PureFlex
10 EA
508,00 €
508,00 €
Date d'expédition estimée le18 août 2025Détails
Changer de vue
10 EA
508,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
508,00 €
Date d'expédition estimée le18 août 2025Détails
Matériaux
PureFlex film (with hanger)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Paramètres
50 mL sample volume
Longueur
14.3 cm (5.6 in.)
Largeur
7.5 cm (2.9 in.)
Raccords
female Luer outlet fitting (with cap)
Composants
Silicone durci au platine, de 3 mm D.I. x 6 mm D.E. et 18" de long, avec technologie NovaSeal
Tuyau C-Flex 374, de 1/8" D.I. x 1/4" D.E. et 18" de longSilicone durci au platine, de 1/4" D.I. x 1/2" D.E. et 18" de long
Pince
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.