Principaux documents
RDYSTRM40
Millipore
Support pour poche ReadyStream® (grand)
For use with the ReadyStream® system to hold larger size sample bags on the dispensing unit
Synonyme(s) :
Compatible avec les poches de milieu, Support pour poche Stomacher, Support pour poche d'échantillon
About This Item
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
ReadyStream®
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® system
Description générale
Le grand support pour poche ReadyStream® fait partie intégrante de l'unité de distribution de milieux ReadyStream®.
Il est conçu pour soutenir la poche de milieu pendant la distribution et fait partie intégrante de l'unité de distribution de milieux ReadyStream.
Application
Le grand support pour poche ReadyStream® est utilisé pour soutenir et protéger la poche d'échantillon pendant la distribution.
Autres remarques
Éléments requis, mais non inclus : ·
Cette référence n’inclut pas tous les composants nécessaires à l'installation du système ReadyStream® complet.
Les pièces suivantes doivent être commandées séparément avec ce produit :
  • RDYSTRM10.
  • RDYSTRM20.
  • RDYSTRM30.
  • RDYSTRM90.
  • RDYSTRAIN01.
Un cordon d'alimentation spécifique du pays, adapté aux normes électriques locales. ·
Le prix indiqué correspond à la référence répertoriée ci-dessus uniquement.
Pour accéder à l'outil générateur de matrices de données ReadyStream®, cliquez sur le lien suivant : https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Contenu apparenté
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
La préparation des milieux de culture révolutionnée - Nouvelle solution pour préparer et distribuer les milieux de culture destinée aux laboratoires d'analyses alimentaires