Principaux documents
RDYSTRM01EU
Millipore
Système ReadyStream® complet avec lecteur
For convenient preparation of large amounts of food testing media in a short time
Synonyme(s) :
Unité de préparation et de distribution automatique de milieux
RDYSTRM01EU
19 080,00 €
19 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstration
Changer de vue
RDYSTRM01EU
19 080,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.24
19 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstration
Entrée CA/CC
200 V / 240 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Agence
ISO 11133
Gamme de produits
ReadyStream®
Paramètres
40 °C max. temp.
Application(s)
food and beverages
Description générale
Des milieux de culture sur simple pression d'un bouton. Le système ReadyStream® a révolutionné la préparation et la distribution des milieux. Jusqu'à 100 litres de milieu préchauffé peuvent être facilement préparés, au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. Lors d'une première étape de 20 minutes, le milieu déshydraté et stérilisé par rayonnement gamma est réhydraté en ajoutant de l'eau stérilisée par filtration de manière semi-automatique. Cela permet de produire un stock de milieu concentré 10× qui fournit par conséquent un volume 10 fois supérieur lorsqu'il est distribué par le système ReadyStream®.
Le système ReadyStream® complet contient les éléments suivants :
1. Une boîte pour l'unité de préparation des milieux avec :
  • Une unité de préparation des milieux (réf. : RDYSTRM10)
  • Un lecteur de codes-barres (réf. : RDYSTRM80)
  • Un support pour lecteur de codes-barres
  • Un cordon RS-232 pour lecteur de codes-barres
  • Un câble RJ45 (réf. : RDYSTRM70)
  • Un tuyau d'arrivée d'eau (réf. : RDYTUBE10)
  • Un tuyau pour la sortie d'eau
  • Une clé USB avec le manuel de l'utilisateur et les instructions de sécurité
2. Une boîte pour l'unité de distribution (réf. : RDYSTRM20) avec :
  • Un support pour unité de distribution de milieu
  • Un support avec bras de distribution
3. Une boîte avec le support de poches standards (réf. : RDYSTRM30)
4. Une boîte avec le support pour grandes poches (réf. : RDYSTRM40)
5. Un cordon d'alimentation pour une utilisation au Japon
6. Une crépine (réf. : RDYSTRAIN01)
7. Un kit de décontamination (réf. : RDYSTRM90)
Dimensions composites :
(H × P × L)
RDYSTRM10 : 20,5 × 50,1 × 35,3 cm
RDYSTRM20 : 46,6 × 35,3 × 23,1 cm
Application
L'unité de préparation de milieux de culture ReadyStream® est utilisée pour préparer et distribuer facilement de grandes quantités de milieux stériles préchauffés. Le milieu préparé est prêt à être utilisé pour des applications microbiologiques de routine.
Caractéristiques et avantages
Gains de temps
  • Moins de 20 minutes pour préparer jusqu'à 100 litres de milieu
  • Pas d'autoclavage, car le milieu déshydraté a été stérilisé par rayonnement gamma dans sa poche
  • Le milieu préchauffé est produit instantanément à la température spécifiée
Simplification du déroulement des opérations
  • Milieu de culture GranuCult® conforme à la norme ISO
  • Milieux concentrés 10× faciles à manipuler (poche de 3 litres pour 30 litres de milieu ; poche de 10 litres pour 100 litres)
  • Durée de conservation de 5 jours des milieux concentrés une fois réhydratés
  • Raccordement fluide au système d'eau pure Milli-Q® pour l'apport en eau
Ergonomie améliorée et encombrement minimal
  • Poches de milieux déshydratés faciles à transporter et à stocker
  • Faible encombrement pour faciliter l'intégration dans le laboratoire (convient également à une hotte à flux laminaire)
  • Il n'est pas nécessaire de disposer d'une salle de préparation des milieux
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany