Documents
QTUMMPKIX
Milli-Q
Kit : Cartouche Quantum® IX et Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Synonyme(s) :
Kit : Cartouche Quantum® IX et filtre final Millipak® 40 Express
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Quantum®
Compatibilité
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
Description générale
Ce kit comprend une cartouche Quantum® IX et un filtre final Millipak® 40.
La cartouche de polissage Quantum® IX contient un mélange de médias de purification sélectionnés avec soin pour éliminer les contaminants présents à l'état de traces susceptibles de compromettre certaines applications.
La cartouche est constituée de polypropylène et de polyéthylène, qui sont adaptés à la production d'eau ultra pure et qui sont qualifiés pour garantir un faible relargage de composés extractibles organiques et ioniques.
Le filtre Millipak® 40 produit une eau exempte de particules et de bactéries, afin de répondre aux strictes exigences des applications scientifiques.
Application
Le kit contient des résines Organex et Ionex pour éliminer les composés organiques et les ions présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • La cartouche de polissage Quantum® IX est conçue pour débarrasser l'eau ultra pure des contaminants ioniques et organiques présents à l'état de traces.
  • Le filtre Millipak® 40 est constitué de membranes Durapore® en PVDF, caractérisées par un débit et un volume filtré élevés, un faible taux d'extractibles et une vaste compatibilité chimique.
  • La membrane est supportée par un disque en plastique rigide traversé par des canaux. Cela permet d'atteindre un haut débit d'eau et d'assurer une résistance aux variations de pression sans risque de rupture de la membrane.
  • Dotés d'une structure unique, les filtres membranes Millipak® sont constitués d'un simple empilement de disques qui minimise le volume mort et le relargage de particules.
  • Le filtre Millipak® 40 se raccorde à la sortie du point de distribution d'eau, comme les POD des systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany