Principaux documents
PUMP05601
Milli-Q
Recirculation Pump
AC/DC input 120 V
1 EA
Demander
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à 0800-14747.
Changer de vue
1 EA
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
SB.51
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à 0800-14747.
Entrée CA/CC
120 V, 60 Hz
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with tanks
Description générale
Recirculation Pump is a water purification system accessory. The pump recirculates stored water to maintain pure water quality.
For use with 30, 60, and 100 L polyethylene (PE) reservoirs to protect stored water quality.