Documents
PP2504700
Millipore
Filtre filet en polypropylène
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polypropylène, 25,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
360 μm
Dimension de pores
25.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PP25
Les filtres Millipore en polypropylène sont constitués d'un support en polypropylène 100 % vierge. Ils conviennent tout particulièrement aux applications de clarification et de préfiltration (notamment de solvants), à la préparation d'eau désionisée et à la réduction de la biocharge. Ils présentent en outre une large compatibilité thermique.
Les préfiltres possèdent une haute capacité rétention des particules et des impuretés pour une perte de charge faible. Conçus pour la filtration de solvants organiques, ils peuvent également être utilisés (préalablement imbibés d'alcool) pour filtrer des solutions aqueuses.
Caractéristiques et avantages :
• Dispositif compatible avec les solvants agressifs
• Haute capacité de rétention des impuretés (préfiltres)
Applications :
Clarification et préfiltration classiques, notamment de solvants organiques
Type de filtre : filtre filet
Application
Recueil des cellules et des précipités de protéines
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,2 μm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective de contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,45 μm (ou plus) peut piéger les micro-organismes tout en favorisant leur croissance en vue de leur culture et analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13