Documents
PCYTMG-23K-13PX
Millipore
Panel de cytokines/chimiokines porcines MILLIPLEX® à billes magnétiques - Dosage immunologique en multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
luminex porcine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex porcine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore porcine inflammation multiplex kit, porcine interleukin immunoassay panel
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
pig
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Grâce aux similitudes avec l'homme en termes de taille du cœur, de débit sanguin, de peau, d'enzymes hépatiques et de cicatrisation osseuse, les modèles porcins ont remplacé de nombreux modèles canins et de primates non humains, et ce dans de nombreux domaines de recherche tels que le domaine cardiovasculaire, la toxicologie, la pharmacologie, le vieillissement et les os. Les ''miniporcs'', élevés pour conserver une taille de cœur et une fonction cardiaque similaires à celles des humains, mais sans devenir trop grands en vieillissant, ont été utilisés pour des études précliniques ou multigénérationnelles à long terme qui peuvent être réalisées sur des périodes plus courtes par comparaison avec l'homme.
Le panel de cytokines/chimiokines porcines MILLIPLEX® permet de quantifier simultanément tous les analytes suivants dans les échantillons de sérum, de plasma, de lysat tissulaire/cellulaire et de surnageant de culture : GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 et TNF-α. Ce kit utilise un format à 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format de dosage immuno-enzymatique à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Application
  • Analytes : GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
  • Types d'échantillons recommandés : sérum, plasma ou surnageants ou lysats de culture cellulaire/tissulaire
  • Dilution d'échantillons recommandée : 25 µl par puits de sérum ou de plasma non dilué ; les échantillons de culture cellulaire/tissulaire peuvent nécessiter une dilution en milieu de contrôle approprié.
  • REMARQUE : une centrifugation et une attention supplémentaires peuvent être nécessaires pour les échantillons à teneur extrêmement élevée en lipides.
  • Durée de l'analyse : jusqu'au lendemain (16 à 18 heures) entre 2 et 8 °C
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie
Conditionnement
Billes prémélangées pour plus de commodité.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Sensibilité : veuillez vous reporter au protocole du kit pour connaître la sensibilité de chaque biomarqueur.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Song-Song Xu et al.
Frontiers in nutrition, 9, 807118-807118 (2022-03-15)
The diet-induced gut microbiota dysbiosis has been suggested as a major risk factor for atherothrombosis, however, the detailed mechanism linking these conditions is yet to be fully understood. We established a long-term excessive-energy diet-induced metabolic syndrome (MetS) inbred Wuzhishan minipig
Lorena Padilla et al.
Biology, 9(5) (2020-05-24)
The concentrations of cytokines in seminal plasma (SP) fluctuate over time in healthy males, weakening their practical usefulness as diagnostic tools. This study evaluated the relevance of intra-male variability in SP cytokines and to what extent the period of the
Iliya Shulman et al.
Biology, 10(2) (2021-01-28)
Peripheral blood presents an available source of cells for both fundamental research and clinical use. In our study, we have evaluated the therapeutic potential of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) excluding the preliminary sorting or mobilization of peripheral blood stem
Rahul K Nelli et al.
mSphere, 6(6), e0082021-e0082021 (2021-12-23)
The upper respiratory tract is the primary site of infection by porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (PHEV). In this study, primary porcine respiratory epithelial cells (PRECs) were cultured in an air-liquid interface (ALI) to differentiate into a pseudostratified columnar epithelium, proliferative
Isabel Barranco et al.
Frontiers in veterinary science, 6, 436-436 (2019-12-24)
Background: Boar seminal plasma is rich in cytokines, which could influence the capability of spermatozoa to tolerate preservation. Objectives: To evaluate the involvement of boar seminal plasma cytokines in the changes experienced by boar spermatozoa during their storage, either in