The kit protocol provided with the equipment settings includes a listing of the analytes and bead numbers or regions. This information is available after the assay procedures.
BCYT1-33K-PX15
MILLIPLEX® Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Premixed 15-plex Panel 1 - Immunology Multiplex Assay
Synonyme(s) :
Cytokine assay kit
3 470,00 €
About This Item
3 470,00 €
Produits recommandés
Espèces réactives
bovine
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
-
Could you provide a table for analytes and bead numbers (regions) to load into the instrument software?