PCC030C05C
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®
pore size 30 kDa, C Screen, size 0.5 m2 , with AseptiQuik® G connectors
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing (PPO/PS Blend)
TPE seal
Ultracel® membrane
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Pellicon®
Conditions de stockage
room temperature (15-30°C)
Paramètres
4-8 L/min-m2 flow rate (Feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward)
75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4-30 °C
Technique(s)
ultrafiltration: suitable
Longueur
41.1 cm (16.2 in.)
Diamètre
5.7 cm (2.3 in.)
Surface de filtration
0.5 m2
Taille de l'écran
, Type C screen (coarse screen)
Taille
0.5 m2 , with AseptiQuik® G connectors
Volume
119 mL , in feed channel
149 mL , in permeate channel
Impuretés
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa
Plage de pH
2-13
Raccords
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Gamma sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Conditionnement
Autres remarques
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.