Merck
Passer à
P3C030D00
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 3.6 mL (in feed channel)
Synonyme(s) :
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® de 30 kDa, crible D, 88 cm2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Date d'expédition estimée le31 août 2026DeMerck Life Science BV/SRL
651,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
651,00 €
Date d'expédition estimée le31 août 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
membrane area
88 cm2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
shipped in
ambient
General description
Les dispositifs de filtration Pellicon® 3 sont des cassettes haute performance sophistiquées, idéales pour les anticorps thérapeutiques de titre élevé d'aujourd'hui, ainsi que pour les procédés de filtration plus exigeants qui nécessitent des pressions de fonctionnement, des températures et des fréquences de nettoyage caustique plus importantes.
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Le dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C030D00 présente un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 30 kDa, une surface de filtration de 88 cm2, une membrane PLCTK et des dimensions de 3,8 cm (H) × 17,8 cm (l) × 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
  • Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
  • Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
  • Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
  • Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
  • Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
  • Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Analysis Note
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Other Notes
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P3C030C00P3C005C00P3C030C01
description
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 3.6 mL (in feed channel)
description
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 1.5 mL (in feed channel)
description
filtration area 88 cm2, NMWCO 5 kDa
description
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
0.11 m2
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, polypropylene , polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (for end)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance