Principaux documents
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
5 EA
331,00 €
331,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
5 EA
331,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
331,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
150 mm
Surface de filtration
177 cm2
Dimension de pores
100 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1