Merck
Passer à
P3C030D10
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, D screen, 1.14 m2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Date d'expédition estimée le30 septembre 2026DeMerck Life Science BV/SRL
8 180,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
8 180,00 €
Date d'expédition estimée le30 septembre 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
feature
holdup volume 227 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
4.1 cm (1.63 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
membrane area
1.14 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
Les dispositifs de filtration Pellicon® 3 sont des cassettes haute performance sophistiquées, idéales pour les anticorps thérapeutiques de titre élevé d'aujourd'hui, ainsi que pour les procédés de filtration plus exigeants qui nécessitent des pressions de fonctionnement, des températures et des régimes de nettoyage caustique plus importants.
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Le dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C030D10 présente un PMNL de 30 kDa, une surface de filtration de 1,14 m2, une membrane PLCTK et des dimensions de 2,6 cm (H) × 17,8 cm (l) × 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
  • Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
  • Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
  • Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
  • Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
  • Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
  • Entretien et installation faciles – facile à installer et à entretenir
Analysis Note
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée.
Other Notes
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication de la FDA.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P3C030D01P3C030D05P3C030C10
description
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa
description
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
description
filtration area 0.57 m2, NMWCO 30 kDa
description
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
filtration area
1.14 m2
filtration area
0.11 m2
filtration area
0.57 m2
filtration area
1.14 m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) , stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance