| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 ea | Date d'expédition estimée le05 octobre 2026DeMerck Life Science BV/SRL | 1 460,00 € |
A propos de cet article
1 460,00 €
Date d'expédition estimée le05 octobre 2026Détails
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 23 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.11 m2
membrane area
0.11 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Le dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C030D01 présente un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 30 kDa, une surface de filtration de 0,11 m2, une membrane PLCTK et des dimensions de 0,8 cm (H) × 5,6 cm (l) × 20,6 cm (L).
Features and Benefits
- Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
- Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
- Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
- Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
- Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
- Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
- Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 10 kDa NMWCO |
| filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.57 m2 | filtration area 0.11 m2 |
| technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration) | technique(s) analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration) | technique(s) analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration) |
| matrix Ultracel® (Membrane) | matrix Ultracel® (Membrane) | matrix Ultracel® (Membrane) | matrix Ultracel® (Membrane) |
| material TPE seal, polypropylene cap (for end), composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen | material TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen | material TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated) | material TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen |
| parameter 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) | parameter 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C | parameter 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C | parameter 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..