Documents
P2PLGCC05
Millipore
Pellicon® 2 47 0,5 m²
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Matériaux
regenerated cellulose
Niveau de qualité
Description
Type C screen (coarse screen)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
device size
0.5 m2
Surface de filtration
0.5 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
10 kDa filter
Remarque sur l'analyse
Le taux d'extractibles était inférieur ou égal à 1 500 mg/m² après un rinçage à l'eau.
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2