Principaux documents
P2B300C25
Millipore
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 300 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-300 C 2.5 m2
1 EA
16 296,00 €
16 296,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Changer de vue
1 EA
16 296,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
16 296,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
7.6 cm (3 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
2.5 m2
Surface nominale de la membrane
2.5 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
300 kDa NMWCO
pH
1-14
Description générale
La maxicassette d'ultrafiltration Pellicon® 2 BIOMAX 100 établit la norme pour les dispositifs de filtration à flux tangentiel de type cassette. La référence P2B300C25 a été conçue en tenant compte de la transposition du procédé et du développement des applications.
La membrane en polyéthersulfone BIOMAX 100 de Millipore présente une structure sans vide qui évite les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les fines couches des membranes d'ultrafiltration classiques. Ces membranes sans vide sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes sans vide offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi BIOMAX offre une surface de filtration de 2,5 m2 avec un poids moléculaire nominal limite (PMNL) de 300 kDa.
Application
Concentration, dessalage ou échange de tampons de :
  • solutions protéiques
  • solutions de polysaccharides
  • suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
  • cultures et lysats cellulaires
  • suspensions colloïdales
  • cultures virales
Caractéristiques et avantages
  • Filtre de type C (filtre grossier)
  • Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
  • Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
  • Choix de configuration des canaux d'écoulement offrant une capacité d'optimisation des procédés
  • Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
  • Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant le traitement de milliers de litres
  • Apporte une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
  • Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un rinçage à l'eau
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)