NY6H04700
Filtre filet en nylon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en nylon, 160,0 µm de dimension de pores
188,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
About This Item
188,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
100 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
100 μm
Dimension de pores
160.0 μm pore size
52 % porosity
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse des particules ; qualité des peintures ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Application
- Collecte d'algues et de cellules
- Analyse des particules
- Filtration de grosses particules
- Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
- Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
- Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13