NW-5ML-B
Anti-Fya (clone P3TIM), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
P3TIM, monoclonal
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.8-7.8
Isotype
IgG
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2