NA13
Anti-Replication Protein A (Ab-1) Mouse mAb (RPA70-9)
liquid, clone RPA70-9, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-RP-A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RPA70-9, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, yeast
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPA1(6117)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, no pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
HeLa or U293 cells or colon carcinoma tissue
Autres remarques
Brill, S.J. and Stillman, B., 1989. Nature342, 92.
Stillman, B., 1989. Annu. Rev. Cell. Biol.5, 197.
Tsurimoto, T. and Stillman, B., 1989. EMBO J.8, 3883.
Wobbe, C.R., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 1834.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable