Principaux documents
MXSMKFS48
Millipore
Cassettes préremplies Milliflex® pour milieu
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Cassette de gélose KF pour streptocoques
48
355,00 €
355,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
48
355,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
355,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
International standards
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (pre-poured agar)
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Couleur
clear purpleslightly opalescent
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
fecal bacteria: Streptococcus spp.
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La cassette Milliflex® est un milieu gélosé prêt à l'emploi qui s'utilise avec le système Milliflex® ou Milliflex Oasis® pour la réalisation de tests de biocharge fiables, simples et rapides. Les cassettes pré-remplies de gélose contribuent à rationaliser votre procédure de contrôle de la contamination microbienne en élevant le niveau d'assurance qualité et en évitant les risques de contamination exogène. Chaque cassette est formée d'un ensemble de 3 pièces contenant environ 10 ml de milieu. La gélose KF Strep Agar est conçue pour la récupération des entérocoques (streptocoques fécaux) présents dans divers types d'eau. Le maltose et le lactose servent de source d'énergie et l'azoture de sodium est l'agent sélectif. Le pourpre de bromocrésol (colorant indicateur) devient jaune en présence d'acide et le TTC est un indicateur rédox qui donne une couleur rouge intense aux colonies d'entérocoques suite à la réduction du tétrazolium en un colorant azoïque acide.
Application
La cassette Milliflex® pré-remplie de gélose KF Strep est utilisée pour les tests de biocharge et les analyses microbiologiques générales de l'eau, des eaux usées et des produits laitiers. Elle est très utilisée dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Caractéristiques
Tests des seuils microbiologiques limites selon la XXIIe édition de la Pharmacopée américaine (USP)
Milieu de culture
KF Streptococcus
Remarque sur l'analyse
Les colonies de streptocoques apparaissent rouges ou roses entourées d'une zone jaune.
Micro-organismes cibles : streptocoques fécaux
Organismes de QC
S. faecalis (ATCC 29212)
E. coli (ATCC 8739) et E. aerogenes (ATCC 49701) comme contrôle négatif
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable