Principaux documents
MMRECVERY
Millipore
Unité de filtration MILLIFLEX OASIS®
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Appareil de filtration, Dispositif de filtration, Entonnoir de filtration, Système de filtration
24 EACH
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
24 EACH
124,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
styrene-butadiene device
Niveau de qualité
Agence
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 24
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Technique(s)
: suitable using growth promotion accessory
Volume
100 mL
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® System
Catégories apparentées
Description générale
L'unité de filtration sans membrane MILLIFLEX OASIS® est spécialement conçue pour les essais de fertilité du milieu de culture MILLIFLEX OASIS®. Cette unité vous permet de tester la performance du milieu dans les mêmes conditions normales.
Application
L'unité de filtration sans membrane Milliflex Oasis® est utilisée pour des tests de biocharge efficaces et est conçue pour les essais de fertilité.
Caractéristiques et avantages
  • Transfert simple par entonnoir vers la pompe
  • Protection de l'échantillon grâce au couvercle articulé de l'entonnoir
  • Volume d'échantillon précis grâce à la transparence de l'entonnoir, aux indicateurs de niveau visibles et au matériau hydrophobe
  • Transfert optimal et sans contact de la membrane au milieu de culture
  • Séparation sans effort de l'entonnoir
Conditionnement
  • Les unités sont conditionnées par8 sur 2 plateaux détachables.
  • Chaque boîte contient 24 unités : 3 sachets de 8 unités.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany