Principaux documents
MXRPARA06
Millipore
Milliflex® Rapid Reagent
pkg of 6 vials
Synonyme(s) :
Rapid testing reagent
6 VIALS
607,00 €
607,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
6 VIALS
607,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116130
Nomenclature NACRES :
NB.79
607,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 6 vials
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
dilution
(Environmental analysis)
Application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
Milliflex® Rapid
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Milliflex® Rapid Reagent is a part of Milliflex® Rapid Microbiology Detection and Enumeration system. The reagents are sprayed onto the membrane using the Milliflex® Rapid AutoSpray Station.
Application
Milliflex® Rapid Reagents are used to spray onto the membrane to perform a final read out on the detection tower to check for contaminations.
Composants
  • 6 x ATP releasing reagent vials (5 ml per bottle)
  • 6 x Luer-lok® caps
  • 6 x Vials adapters
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup