MSHABGM48
Analyseur MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), black filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonyme(s) :
Unités de filtration MicropreSure®, Pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black filter
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
Niveau de qualité
Agence
EP, USP, JP
Description
packed
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type dairy
sample type wine
sample type beer
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Adéquation
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MicropreSURE® System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Système clos permettant un échantillonnage précis
- Collecte et analyse microbiologique fiables et rapides en cours de procédé
- Analyse de gros volumes
- Échantillonnage de lots ou en continu
- Sans assemblage ni stérilisation préalable
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing