MM2PA4FT1
Rapport de test fonctionnel de la pompe Milliflex Oasis®
Verification Report for Core Functions in A4 Format
Synonyme(s) :
Rapport de vérification du système
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
ND.05
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® Vacuum Pump
Description générale
Le rapport de test fonctionnel de la pompe Milliflex Oasis® constitue un guide simplifié permettant aux utilisateurs de procéder à une vérification des fonctions principales de l'équipement après son achat et avant de commencer la filtration de routine des échantillons. La pompe Milliflex Oasis® est utilisée pour réaliser des tests de biocharge et analyses de qualité de l'eau par filtration au moyen des unités de filtration EZ-Fit®.
Le protocole de vérification au format A4 garantit une performance optimale de la pompe Milliflex Oasis®.
Le protocole de vérification au format A4 garantit une performance optimale de la pompe Milliflex Oasis®.
Application
Le rapport de test fonctionnel de la pompe Milliflex Oasis® au format A4 est utilisé pour procéder à une vérification des fonctions principales de l'équipement.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany