Principaux documents
MIX0500BRKT4
Millipore
Support bracket for 500L mixer bag with 4" port
1 EA
5 245,00 €
5 245,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
5 245,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
5 245,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Hauteur
55 cm (21.65 in.)
Largeur
21 cm (8.25 in.)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.