Principaux documents
MIX0050LLIN
Millipore
Mobius® Mixer Liner
Bronze Mobius® 50L mixer liner
Synonyme(s) :
Mobius® 50 L mixer liner, Bronze
5 EA
3 155,00 €
3 155,00 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Changer de vue
5 EA
3 155,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
3 155,00 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.