Principaux documents
MCHL20S03
Millipore
Durapore® 0,45 µm, Cartouche Millidisk®
Millidisk® 20, filtration area 1000 cm2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millidisk Cartridge 20-stack 0.45 μm Hydrophilic
3 EA
488,00 €
488,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Changer de vue
3 EA
488,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
488,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Matériaux
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millidisk® 20
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millidisk®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
60 L/min flow rate at 3.5 bar (ΔP)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Surface de filtration
1000 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
not applicable
Description générale
Configuration des empilements : Pile de 20
Présentation du dispositif : cartouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
5 cycles de stérilisation en place (SEP) de 60 min à 135 °C ; 5 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : en utilisant un dispositif stérilisé et après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 200 ml.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany