Documents
MCE2023CL3
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® au format μPOD
CE20, cellulose, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Depth Filter in Pod format, CE20 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Hauteur
6.6 cm (2.6 in.)
Longueur
8.9 cm (3.5 in.)
Surface de filtration
0.0023 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
1.52 – 1.94 μS/cm
Grade du filtre
CE20
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MCE2023CL3 se présente sous la forme d'un µPOD, de dimensions 6,6 cm (H) × 8,9 cm (L), et possède une surface de filtration de 0,0023 m2.
Cette série de médias CE20 offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire (grossière). Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs et manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine l'entretien et les exigences en matière de validation du nettoyage.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft²(50 L/m²) of media surface area
Application
Pour la clarification de sérum, plasma, vaccins, cultures cellulaires et autres fluides.
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement
  • Large gamme de types de médias filtrants proposés dans des produits monocouches et multicouches
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Conception jetable brevetée qui élimine le besoin de carter, de NEP ou de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes au format Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à installer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : CE20
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13