Principaux documents
MC0HC05FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
1 EA
551,00 €
551,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
551,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
551,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
Perfusion bioreactor fluid
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
0.55 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
C0HC
Description générale
Device Configuration: Pod
Application
Perfusion bioreactor fluid
Caractéristiques
Filter Grade: C0HC
Per 24 hour soak in 10 L pure water post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area:
Sodium: <3.0 mg/ft2
Calcium: <0.7 mg/ft2
Magnesium: <0.2 mg/ft2
Mercury: <0.01 mg/ft2
Chromium: <0.01 mg/ft2
Aluminum: <0.01 mg/ft2
Potassium: <0.01 mg/ft2
Lead: <0.01 mg/ft2
Arsenic: <0.01 mg/ft2
Cobalt: <0.01 mg/ft2
Iron: <0.01 mg/ft2
Manganese: <0.01 mg/ft2
Titanium: <0.01 mg/ft2
Zinc: <0.01 mg/ft2
Notes préparatoires
Sterilization Method
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: After 24 hour static soak in pure water (Type 1 DI Water) post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 of media surface area
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.