Principaux documents
MADPNMAG-70K-01
Millipore
Kit MILLIPLEX® à billes magnétiques pour l'analyse de l'adiponectine de souris – Dosage endocrinien à un seul analyte
This MILLIPLEX MAP Mouse Adiponectin Magnetic Bead Single Plex Kit is an Endocrine single plex assay. The analyte available for this kit is Adiponectin.
Synonyme(s) :
Adiponectin Assay Kit
96 WELLS
994,00 €
994,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
96 WELLS
994,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
994,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 96%
sensitivity: 3.0 pg/mL
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Single Plex
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les adipocytes sécrètent plusieurs hormones appelées adipokines, lesquelles jouent un rôle dans l'appétit, l'équilibre énergétique et la sensibilité à l'insuline. L'une d'entre elles, l'adiponectine, est impliquée dans la régulation du métabolisme des lipides et du glucose, influençant la réponse de l'organisme à l'insuline. Les effets anti-inflammatoires de l'adiponectine sur le revêtement cellulaire des parois des vaisseaux sanguins pourraient expliquer l'association entre des niveaux élevés d'adiponectine et la réduction du risque d'infarctus.
Le kit à un seul analyte pour l'analyse de l'adiponectine de souris MILLIPLEX® permet la quantification simultanée de l'adiponectine dans les échantillons de sérum, de plasma, de lysat tissulaire/cellulaire et de surnageant de culture de souris. Ce kit utilise un format 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format de dosage immuno-enzymatique à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : métabolisme
Spécificité
Réactivité croisée
Chaque paire d'anticorps d'un panel est hautement spécifique et présente une réactivité croisée non significative avec d'autres analytes du panel.
Application
  • Analyte : adiponectine
  • Type d'échantillon recommandé : sérum de souris, plasma, surnageants et lysats de cultures cellulaires/tissulaires
  • Dilution d'échantillon recommandée : 25 μl par puits de sérum ou de plasma dilué au 1/5 000e ; les échantillons de culture cellulaire/tissulaire peuvent nécessiter une dilution avec un milieu de contrôle approprié
  • Durée de l'analyse : toute une nuit (entre 16 et 18 heures) entre 2 et 8 °C, ou 2 heures à température ambiante (entre 20 et 25 °C).
  • Domaine de recherche : endocrinienne
  • Sous-domaine de recherche : obésité, troubles métaboliques
Conditionnement
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Francesca Castoldi et al.
Cell death and differentiation, 27(10), 2904-2920 (2020-05-08)
The pharmacological targeting of polyamine metabolism is currently under the spotlight for its potential in the prevention and treatment of several age-associated disorders. Here, we report the finding that triethylenetetramine dihydrochloride (TETA), a copper-chelator agent that can be safely administered
Malgorzata E Skaznik-Wikiel et al.
Biology of reproduction, 94(5), 108-108 (2016-04-01)
Excess calorie consumption, particularly of a diet high in fat, is a risk factor for both obesity and reproductive disorders. Animal model studies indicate that elevated dietary fat can influence some reproductive functions independent of obesity. In the current study
Feng Zhang et al.
iScience, 24(12), 103382-103382 (2021-11-30)
GLP-1 analogs are a class of glucose-lowering agents with multiple benefits in diabetes, but its role in adipose tissues remains to be elucidated. The aim of this study was to determine the action of recombinant human GLP-1 (rhGLP-1) Beinaglutide (BN)
Eun Wha Choi et al.
Scientific reports, 10(1), 12001-12001 (2020-07-21)
Brown adipose tissue generates heat via the mitochondrial uncoupling protein UCP1 to protect against obesity and hypothermia. Fas mutant MRL/lpr mice exhibit a significantly leaner phenotype compared to wild type MRL/MpJ mice. In this study, we evaluated the inflammatory cell
Maeva Guillaume et al.
The American journal of pathology, 187(6), 1273-1287 (2017-05-16)
Estrogen receptor α (ERα) regulates gene transcription through two activation functions (ERα-AF1 and ERα-AF2). We recently found that the protection conferred by 17β-estradiol against obesity and insulin resistance requires ERα-AF2 but not ERα-AF1. However, the interplay between the two ERα-AFs
Contenu apparenté
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.