Principaux documents
MABX7501
Sigma-Aldrich
Anti-human brain natriuretic peptide, clone 51
clone 51, from mouse
1 MG
997,00 €
997,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
997,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
997,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
51, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Informations sur le gène
human ... NPPB(4879)
Description générale
Antibody reacts with Brain Neurotrophic Factor (BNF). BNF is a protein that is released into the blood due to excessive stretching of the heart muscle cells. This is a diagnostic markers that is exclusively used to rule out a heart attack.
Application
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7501-1KC; Detector Antibody MABX7630-1KC or MABX7262-1KC
Forme physique
Format: Purified
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2