MABT841M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-12
clone LpMab-12, from mouse
Synonyme(s) :
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LpMab-12, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDPN(10630)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kato, Y., et. al. (2016). PLoS One. 11(3):e0152912).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunohistochemistry applications (Kato, Y., et. al. (2016). PLoS One. 11(3):e0152912).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kato, Y., et. al. (2016). PLoS One. 11(3):e0152912).
Cell Structure
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Podoplanin in human colon cancer tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1