Documents
MABT825
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-bêta-actine, clone 4C2
clone 4C2, from mouse
Synonyme(s) :
Actin, cytoplasmic 1, beta-Actin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C2, monoclonal
Espèces réactives
chicken, human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
Description générale
L'actine cytoplasmique 1 (UniProt P60709 ; également nommée bêta-actine) est codée par le gène ACTB (identifiant du gène 60) chez l'être humain. Les actines sont des protéines globulaires multifonctionnelles qui sont les unités de base des microfilaments cytosquelettiques ; elles font partie des protéines les plus conservées chez les eucaryotes. Il existe six types d'actines. L'alpha-actine du muscle squelettique est codée par le gène ACTA1, l'alpha-actine du muscle lisse par le gène ACTA2, la bêta-actine cytoplasmique par le gène ACTB, l'alpha-actine du muscle cardiaque par le gène ACTC1, la gamma-actine cytoplasmique par le gène ACTG1, et la gamma-actine du muscle lisse par le gène ACTG2 (également appelé ACTA3). Bien que les actines présentent plus de 90 % d'homologie sur l'ensemble de la séquence, leurs isoformes ont un profil d'expression spatial, temporel et histospécifique, et seulement 50 % à 60 % d'homologie au niveau des 18 résidus N-terminaux. Les β et γ-actines cytoplasmiques seraient présentes dans toutes les cellules, alors que les quatre autres isoformes sont généralement présentes dans des types de tissus musculaires adultes spécifiques. Les actines se présentent sous différents états structuraux selon les conditions ioniques du milieu ou leurs interactions avec des ligands protéiques. Les formes oligomères et polymères que prennent les molécules d'actine dépendent de la conformation adoptée par chacune d'elles.
Spécificité
Le clone 4C2 a permis de détecter la sérum albumine bovine conjuguée avec le peptide N-terminal de bêta-actine, mais pas la sérum albumine bovine conjuguée avec des peptides N-terminaux dérivés des cinq autres types d'actine [Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988].
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à la séquence N-terminale de la bêta-actine humaine.
Application
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la bêta-actine dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3.
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 5,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la bêta-actine dans des cellules HUVEC, A431 et HeLa.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter des niveaux régulés à la baisse de bêta-actine dans des cellules endothéliales microvasculaires D3 de cerveau humain (hCMEC/D3) stimulées (par A23187, TRAP-6, TNF, LPS ou IFN-γ) et leurs microparticules, par comparaison avec des cellules hCMEC/D3 non stimulées et leurs microparticules [Latham, S.L., et al. (2013). FASEB J. 27(2):672-683].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter une régulation à la baisse de bêta-actine médiée par un pARNi dans des cellules de carcinome pulmonaire humain A549 [Miazza, V., et al. (2011). Virology. 410(1):7-16].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la bêta-actine, mais pas la gamma-actine cytoplasmique séparée par électrophorèse en gel 2D d'actine de gésier de poulet purifiée ou d'extraits de protéine totale des fibroblastes sous-cutanés humains (HSCF), des cellules MDCK de chien et de tissu aortique de rat [Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la sérum albumine bovine conjuguée avec le peptide N-terminal de bêta-actine, mais pas la sérum albumine bovine conjuguée avec des peptides N-terminaux dérivés des cinq autres types d'actine [Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988].
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la localisation d'β-actine stimulée par TNF dans des fibres de stress épaisses à coloration intense saillant à la surface basale des cellules endothéliales microvasculaires D3 de cerveau humain (hCMEC/D3). Un traitement par l'inhibiteur de la rho kinase Y-27632 (réf. 688000) a supprimé la formation des fibres de stress de β-actine induite par le TNF [Latham, S.L., et al. (2013). FASEB J. 27(2):672-683].
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter une redistribution subcellulaire drastique de bêta-actine après infection par le virus Sendai de cellules épithéliales de rein canines de Madin-Darby (MDCK) par coloration par immunocytochimie fluorescente de cellules fixées au paraformaldéhyde et traitées au méthanol [Miazza, V., et al. (2011). Virology. 410(1):7-16].
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter une localisation subcellulaire de bêta-actine différente de celle de la gamma-actine cytoplasmique, dans des cellules en propagation et statiques, par immunocytochimie par fluorescence en utilisant des fibroblastes sous-cutanés humains, des kératinocytes HaCaT humains, des fibroblastes embryonnaires humains WI38 et des cellules de rein canines de Madin-Darby (MDCK) fixées au paraformaldéhyde et traitées au méthanol [Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988].
L'utilisation de cet anticorps anti-bêta-actine, clone 4C2, a été validée en western blotting et en immunocytochimie pour la détection de la bêta-actine.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la bêta-actine dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 39-45 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wei Zhang et al.
Oncology letters, 16(2), 1543-1550 (2018-07-17)
Liver cancer is one of the most prevalent human tumors in the world. Despite recent advances regarding the understanding of the molecular basis of liver cancer and the introduction of novel chemotherapeutic approaches, liver cancer remains associated with a poor
Venu Venkatarame Gowda Saralamma et al.
Oncology reports, 44(3), 939-958 (2020-07-25)
Scutellarein (SCU), a flavone that belongs to the flavonoid family and abundantly present in Scutellaria baicalensis a flowering plant in the family Lamiaceae, has been reported to exhibit anticancer effects in several cancer cell lines including gastric cancer (GC). Although
Thomas Arbogast et al.
Human molecular genetics, 28(9), 1474-1486 (2018-12-28)
The 16p11.2 BP4-BP5 deletion and duplication syndromes are associated with a complex spectrum of neurodevelopmental phenotypes that includes developmental delay and autism spectrum disorder, with a reciprocal effect on head circumference, brain structure and body mass index. Mouse models of
Shu Lu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(6), 3309-3314 (2017-06-08)
microRNAs (miRNAs) are known to be important in tumor initiation and progression. Recent studies have demonstrated that miR-186 is critical in several types of cancer, including human non-small cell lung cancer, bladder cancer and pancreatic ductal adenocarcinoma. However, the functions
Haoyang Hu et al.
Journal of Cancer, 12(15), 4595-4603 (2021-06-22)
CREBBP, in short CBP, has been reported to be involved in tumorigenesis in various cancers, but its role in ovarian cancer remains largely unexplored. In our study, survival analysis of CBP in patients with ovarian cancer was conducted using the