MABT391
Anti-Myosin-10 Antibody, clone 5H4.1
clone 5H4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Myosin-10, Cellular myosin heavy chain, type B, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, Non-muscle myosin heavy chain B, NMMHC-B, Non-muscle myosin heavy chain Iib, NMMHC II-b, NMMHC-IIB
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H4.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH10(4628)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myosin-10 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable