MABT38
Anti-Laminin subunit alpha-4 Antibody, clone 3H2
clone 3H2, from mouse
Synonyme(s) :
laminin, alpha 4, laminin subunit alpha-4, Laminin-8 subunit alpha, Laminin-9 subunit alpha, laminin alpha 4 chain, Laminin-14 subunit alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMA4(3910)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Wondimu, Z., et al. (2004). Blood. 104(6):1859-1866.)
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Wondimu, Z., et al. (2004). Blood. 104(6):1859-1866.)
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected Laminin subunit alpha-4 in 10 µg of human serum tissue lysate (non-reduced conditions).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human serum tissue lysate (non-reduced)
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable