Principaux documents
MABT341
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD226/DNAM-1, clone NewE1 (sans azoture)
clone NewE1, from mouse
Synonyme(s) :
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
100 μG
458,00 €
458,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
458,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NewE1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD226(10666)
Description générale
La protéine CD226/DNAM-1 est un récepteur de la membrane plasmique exprimé par les lymphocytes T qui joue de multiples rôles dans la signalisation des lymphocytes, l'adhésion intercellulaire, la sécrétion de lymphokines, et la destruction médiée par les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes NK. CD226 active la cytotoxicité médiée par les lymphocytes tueurs naturels (NK), et est un intervenant clé de la synapse immunologique entre les lymphocytes T tueurs et leurs cibles. De plus, comme la protéine CD226/DNAM-1 reconnaît CD155 et les nectines, elle est considérée comme un potentiel agent anti-cancéreux : CD226, qui est soluble, inhibe directement la croissance tumorale en se liant à la protéine CD155 exprimée sur les cellules tumorales et en régulant à la baisse la prolifération. La protéine CD226/DNAM-1 est exprimée par les lymphocytes Th1, mais pas par les Th2 ou Th0 ; elle est aussi exprimée par les lymphocytes NK et les lymphocytes T CD8+, mais pas par les lymphocytes T en développement. La protéine CD226/DNAM-1 est également exprimée par les monocytes et les plaquettes.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine CD226/DNAM-1 humaine.
Application
Analyse de l'activité : Un lot représentatif a permis de détecter CD226/DNAM-1, qui induit l'activation et l'agrégation plaquettaires (Sherrington, P.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272:21735-21744).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter CD226/DNAM-1 au sein de protéines de surface isolées à partir de plaquettes et de cellules Jurkat (Sherrington, P.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272:21735-21744).
La référence MABT341 peut être utilisée en western blotting en conditions aussi bien réductrices que non réductrices.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-CD226/DNAM-1, clone NewE1 (sans azoture), a été validée en western blotting, en immunoprécipitation et dans les analyses d'activité pour la détection de CD226/DNAM-1.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules CHO transfectées par CD226.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter CD226/DNAM-1 dans 10 µg de lysat de cellules CHO transfectées par CD226.
Description de la cible
~39 kDa (poids observé)
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon sans conservateur contenant du PBS.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hyung-Seung Jin et al.
Cancer immunology research, 8(7), 912-925 (2020-04-09)
Clinical trials are evaluating the efficacy of anti-TIGIT for use as single-agent therapy or in combination with programmed death 1 (PD-1)/programmed death-ligand 1 blockade. How and whether a TIGIT blockade will synergize with immunotherapies is not clear. Here, we show