MABS1950
Anti-p15 Antibody, clone PAT56B
clone PAT56B, from rat
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B, p14-INK4b, p15-INK4b
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAT56B, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cdkn2B(12579)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected p15 in NIH/3T3 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable