MABS1925
Anti-carboxypeptidase M Antibody, clone 7F9
clone 7F9, from mouse
Synonyme(s) :
CPM, CP-M
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F9, monoclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Cpm(314855)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated carboxypeptidase M in Immunoprecipitation applications (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected carboxypeptidase M in Immunohistochemistry applications (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Qualité
Immunofluorescence Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected carboxypeptidase M in E19 rat embryo tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable