MABS1814
Anti-GATA2 Antibody, clone 3C10.1
clone 3C10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Endothelial transcription factor GATA-2, GATA-binding protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GATA2(2624)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GATA2 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1