MAB8782
Anti-Parainfluenza 4 Antibody, clone 531-1G
ascites fluid, clone 531-1G, Chemicon®
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
531-1G, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
WARNINGS / PRECAUTIONS:
Sodium Azide may react with lead or copper plumbing to form explosive metal azides. When disposing of Sodium Azide, flush plumbing with a large volume of water to prevent build-up.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1