MABS1709
Anti-R-Spondin 2 Antibody, clone 14C7.1
clone 14C7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Roof plate-specific spondin-2, hRspo2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14C7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RSPO2(340419)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected 0.05 µg of human recombinant R-spondin 2 protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable