MABS1688
Anti-NCoA-2 Antibody, clone 1C6.3
clone 1C6.3, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear receptor coactivator 2, bHLHe75, Class E basic helix-loop-helix protein 75, hTIF2, NCoA-2, Transcriptional intermediary factor 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C6.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCOA2(10499)
Description générale
Ref.: Voegel, JJ et al. (1998). EMBO J. 17, 507 519.
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NCoA-2 in 10 µg of U2OS human osteosarcoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable